Learn More
Bel Art™ Delrin™ Spring Tubing Clamps
Self-closing spring operated tubing clamp is suitable for all flexible tubing
45.20 - 64.75
Specificatie
Aantal 3
Type Spring Style Tubing Clamp
Materiaal Acetal Plastic
Kleur White
Jaw Type Angled
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10294441
Bekijk documenten
Bel Art™
H18214-0000
All flexible .46in. (1.16cm) O.D. tubing
64.75
Toevoegen aan winkelmandje
10458222
Bekijk documenten
Bel Art™
H18213-0000
All flexible .31 in. (.78cm) O.D. tubing
45.20
3 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Positive-actionclamp opens by squeezing handles together
  • Naturally clamps shut to stop flow
  • Made from chemical- and stain-resistant Delrin™ plastic and stainless steel
Specificatie
Specificatie
3
Acetal Plastic
Angled
Spring Style Tubing Clamp