Learn More
Bel Art™ Cryo Tower Storage Systems
Save space, keep convenience with vertical stacking towers
113.00
Specificatie
Kleur White
Materiaal Polycarbonate
Vorm Rectangular
Type Cryo Storage Box
Voor gebruik met (toepassing) Freezer and General Purpose Storage
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Hoogte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Hoogte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10686314
Bekijk documenten
Bel Art™
F18853-0008
59 cm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • Ideal for benchtop or incubator use, transportation, freezer and general purpose storage
  • 15 x 15 cm (6 x 6 in.) footprint saves valuable bench space
  • Available in 4 and 8 level configurations
  • Accommodates Cryo-Safe Vial Storage Box 03-410-503
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
  • Polycarbonate construction
Specificatie
Specificatie
White
Rectangular
Freezer and General Purpose Storage
121°C
15 cm
15 cm
Polycarbonate
Cryo Storage Box
250°F
6 in.
6 in.