Learn More
BD Difco™ gedehydrateerd kweekmedium: M9 minimale zouten, 5x
For cultivation of recombinant strains of E. coli. BD Difco™ Dehydrated Culture Media: M9 Minimal Salts, 5x is part of a large selection of dehydrated media.
Merk: BD 248510
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Dehydrated
- Culture Media
- M9 Minimal Salts
- 5x
Informatie over bestelling
See our web site or the Fisher Scientific™ HealthCare catalog for product information.
Specificatie
Gekoeld bewaren | |
Prepared Microbiology Media | |
Kweken van recombinante stammen van escherichia | |
500 g |
Dehydrated | |
Dinatriumfosfaat (watervrij) 33.9 g/l, monokalium | |
Fles |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- M9 Minimal Salts
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: ammonium chloride