Learn More
BD Difco™ gedehydrateerd kweekmedium: MRS-bouillon voor lactobacilli
Voor het kweken van lactobacillen
79.05 - 1775.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit COMPF, SMD
Kleur Tan
Content And Storage 2 °C tot 8 °C
Vorm Gedehydrateerd
Type medium MRS-bouillon
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakkingstype Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakkingstype Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11713553
Bekijk documenten
BD
288130
500 g Fles
79.05
500g
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11793543
Bekijk documenten
BD
288110
2 kg Pail
490.00
2kg
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11703553
Bekijk documenten
BD
288120
10 kg Pail
1775.00
10kg
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
Difco™ Lactobacilli MRS Broth powder contains peptone and dextrose. These ingredients supply nitrogen, carbon and other elements necessary for growth. Polysorbate 80, acetate, magnesium and manganese provide growth factors for culturing a variety of lactobacilli. The above ingredients may inhibit the growth of some organisms other than lactobacilli.
  • Based on the formulations of deMan, Rogosa and Sharpe
  • Samples can be inoculated directly into Lactobacilli MRS Broth
  • Produces a good cultural response with: Lactobacillus delbrueckii (subsp. lactis) 7830, Lactobacillus fermentum 9338 and Lactobacillus johnsonii 11506
  • pH (5.5% solution, 25°C): 6.5 ± 0.2
Specificatie
Specificatie
COMPF, SMD
2 °C tot 8 °C
MRS-bouillon
Proteosepepton nr. 3 10 g/l, runderextract 10 g/l, gistextract 5 g/l, dextrose 20 g/l, polysorbaat 80 1 g/l, ammoniumcitraat 2 g/l, natriumacetaat 5 g/l, magnesiumsulfaat 0.1 g/l, mangaansulfaat 0.05 g/l, kaliumwaterstoffosfaat 2 g/l, agar 15 g/l
Tan
Gedehydrateerd
Microbiology Media
Cultivering van lactobacillen
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'shelfLife' : 1095 dagen