Learn More
asecos™ Base Cover with Adjusting Aids
Base cover with adjusting aids (panel melamine resin-coated)
90.00 - 100.00
Specificatie
Diepte (metrisch) buitenkant 536 mm
Kleur Gray
Materiaal Chipboard
Producttype Base Cover
Hoogte (metrisch) buitenkant 88 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Breedte (metrisch) buitenkant Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Breedte (metrisch) buitenkant Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15337433
Bekijk documenten
asecos™
31004
486 mm
90.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15317433
Bekijk documenten
asecos™
31010
786 mm
100.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
  • base cover
  • panel melamine resin-coated RAL 7016
  • with adjusting aids
Specificatie
Specificatie
536 mm
Chipboard
88 mm
Gray
Base Cover
Melamine resin laminated