Learn More
Barium zirconium oxide, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
48.74 - 139.70
Chemische identificatiekenmerken
CAS 12009-21-1
Moleculaire formule BaO3Zr
Molecular Weight (g/mol) 276.548
MDL-nummer MFCD00014189
InChI Key DQBAOWPVHRWLJC-UHFFFAOYSA-N
Synoniem barium zirconate, barium 2+ oxozirconiumbis olate, ba.o3zr, barium 2+ ;dioxido oxo zirconium, barium zirconate, powder, <10 mum, barium zirconate, nanopowder, <50 nm particle size trace metals basis
PubChem CID 16212444
IUPAC Name barium(2+);dioxido(oxo)zirconium
SMILES [O-][Zr](=O)[O-].[Ba+2]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11371559
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
014028.30
250 g
48.74
250 gram
11361559
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
014028.A1
1 kg
139.70
1 kg
Beschrijving
Beschrijving
Barium zirconium oxide is involved in the preparation of its nano powder, which finds application in the gas sensing performance of thick films especially with ammonia gas. Copper(II) oxide doping with yttrium-doped barium zirconate is used as an electrolyte in solid oxide fuel cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
12009-21-1
276.548
DQBAOWPVHRWLJC-UHFFFAOYSA-N
16212444
[O-][Zr](=O)[O-].[Ba+2]
BaO3Zr
MFCD00014189
barium zirconate, barium 2+ oxozirconiumbis olate, ba.o3zr, barium 2+ ;dioxido oxo zirconium, barium zirconate, powder, <10 mum, barium zirconate, nanopowder, <50 nm particle size trace metals basis
barium(2+);dioxido(oxo)zirconium
Specificatie
Barium zirconium oxide
12009-21-1
Powder
BaO3Zr
barium zirconate, barium 2+ oxozirconiumbis olate, ba.o3zr, barium 2+ ;dioxido oxo zirconium, barium zirconate, powder, <10 mum, barium zirconate, nanopowder, <50 nm particle size trace metals basis
DQBAOWPVHRWLJC-UHFFFAOYSA-N
barium(2+);dioxido(oxo)zirconium
16212444
Odorless
5.52 g/cm3
2500°C
White
99% (Metal basis)
MFCD00014189
Insoluble in water.
[O-][Zr](=O)[O-].[Ba+2]
276.548
276.53
Off-white powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'einecsNumber' : 234-546-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Barium zirconium oxide
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Barium zirconate