Learn More
Barium titanium oxide, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
95.48 - 403.01
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 12047-27-7 |
---|---|
Moleculaire formule | BaO3Ti |
Molecular Weight (g/mol) | 233.19 |
MDL-nummer | MFCD00003447 |
InChI Key | WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | Barium titanate |
IUPAC Name | barium(2+) oxotitaniumbis(olate) |
SMILES | [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15492137
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045083.06 |
5 g |
95.48
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15402147
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045083.14 |
25 g |
403.01
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
12047-27-7 | |
233.19 | |
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N | |
barium(2+) oxotitaniumbis(olate) |
BaO3Ti | |
MFCD00003447 | |
Barium titanate | |
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O |
Specificatie
Barium titanium oxide | |
12047-27-7 | |
(metals basis) | |
MFCD00003447 | |
Barium titanate | |
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O | |
233.19 | |
99.95% |
1620°C | |
Pieces | |
BaO3Ti | |
14,1000 | |
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N | |
barium(2+) oxotitaniumbis(olate) | |
233.19 | |
Odorless |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H302-H332
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'einecsNumber' : 234-975-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures