Learn More
Barium titanate(IV), 99%, Thermo Scientific Chemicals
176.00 - 192.96
Chemische identificatiekenmerken
CAS 12047-27-7
Moleculaire formule BaO3Ti
Molecular Weight (g/mol) 233.19
MDL-nummer MFCD00003447
InChI Key WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10694892
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
196865000
500 g Plastic bottle
176.00
500 gram
10226400
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
196860025
2.5 kg Plastic bottle
192.96
2.50 kg
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
12047-27-7
233.19
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
BaO3Ti
MFCD00003447
barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
Specificatie
Barium titanate(IV)
99%
White
100.0
0.988 to 1.000 (BaO+ SrO)/TiO2 Mole Ratio
BaTiO3
15, 996
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
233.24
0.5% max.
6.0800g/mL
1625.0°C
12047-27-7
98.5
Powder
BaO3Ti
MFCD00003447
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in alkalies, slightly soluble in diluted acids, soluble in concentrated h2so4 and hf
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
233.19
99%
6.08
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wash face,hands and any exposed skin thoroughly after handling.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 234-975-0
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1437333
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • Barium titanate(IV)
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.