Learn More
Barium solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
54.00 - 114.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7697-37-2
Moleculaire formule HNO3
Molecular Weight (g/mol) 63.01
MDL-nummer MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC Name nitric acid
SMILES O[N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12922085
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 005 100
100 mL Bottle
54.00
12932085
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 005 250
250 mL Bottle
77.00
12942085
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 005 500
500 mL Bottle
114.00
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7697-37-2
63.01
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:48107
O[N+]([O-])=O
HNO3
MFCD00011349
944
nitric acid
Specificatie
Barium
HNO3
Liquid
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
nitric acid
944
Single-component Standard Solution
7697-37-2
MFCD00011349
1 g/L
O[N+]([O-])=O
63.01
CHEBI:48107
H2O
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'shelfLife' : 24 Months. (12 Months after opening)