Learn More
Barium rod, 22mm (0.9in) dia, 99+% (metals basis), Sr ∣<0.8%, Thermo Scientific Chemicals
Used as getter, in cathode ray tubes, thermionic emitter tubes and sodium vapor lamps
231.15 - 1266.30
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7440-39-3 |
---|---|
Moleculaire formule | Ba |
Molecular Weight (g/mol) | 137.33 |
MDL-nummer | MFCD00134031 |
InChI Key | DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom |
PubChem CID | 5355457 |
ChEBI | CHEBI:32595 |
IUPAC Name | barium |
SMILES | [Ba] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11331148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010103.22 |
100 g |
231.15
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11351148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010103.36 |
500 g |
681.39
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11341148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010103.A1 |
1 kg |
1266.30
1 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Used as getter, in cathode ray tubes, thermionic emitter tubes and sodium vapor lamps
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Packaged under argon
Chemische identificatiekenmerken
7440-39-3 | |
137.33 | |
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N | |
5355457 | |
barium |
Ba | |
MFCD00134031 | |
bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom | |
CHEBI:32595 | |
[Ba] |
Specificatie
Barium rod | |
22mm (0.9 in.) dia. | |
(metals basis) | |
MFCD00134031 | |
bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom | |
[Ba] | |
137.33 | |
CHEBI:32595 | |
Sr ≤0.8% | |
≈7.3cm/100g |
Gray | |
7440-39-3 | |
Ba | |
UN1400 | |
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N | |
barium | |
5355457 | |
≥99% | |
Odorless | |
Rod |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H228-H261
Flammable solid.
In contact with water releases flammable gas.
P223-P231+P232-P280-P301+P310-P331-P335+P334-P370+P378q-P501c
H260-H304
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: BARIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 231-149-1
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ8370000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Packaged under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Barium rod
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vaste stof Categorie 1
- Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H228-Ontvlambare vaste stof.
- H261-In contact met water komen ontvlambare gassen vrij.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P231+P232-Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen.
- P370+P378-In geval van brand: blussen met .
- P402+P404-Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .