Learn More
Barium nitrate, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
53.67 - 167.84
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 10022-31-8 |
---|---|
Moleculaire formule | BaN2O6 |
Molecular Weight (g/mol) | 261.34 |
MDL-nummer | MFCD00003442 |
InChI Key | IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2 |
PubChem CID | 24798 |
SMILES | [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
12095340
|
Thermo Scientific Acros
192555000 |
500 g | Plastic bottle |
53.67
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
12085340
|
Thermo Scientific Acros
192550025 |
2.5 kg | Plastic bottle |
167.84
2.50 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
10022-31-8 | |
261.34 | |
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N | |
24798 |
BaN2O6 | |
MFCD00003442 | |
barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2 | |
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Specificatie
Barium nitrate | |
10022-31-8 | |
Ba(NO3)2 | |
15,979 | |
Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol and acetone | |
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
261.34 | |
261.34 |
592.0°C | |
BaN2O6 | |
MFCD00003442 | |
barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2 | |
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N | |
barium(2+) dinitrate | |
24798 | |
ACS Reagent |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Harmful if inhaled.
May intensify fire; oxidizer.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfor
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-020-5
- Barium nitrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Oxiderende vaste stof Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H301-Giftig bij inslikken.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.