Learn More
Barium nitrate, pure, Thermo Scientific Chemicals
31.16 - 321.60
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10022-31-8
Moleculaire formule BaN2O6
Molecular Weight (g/mol) 261.34
MDL-nummer MFCD00003442
InChI Key IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15231578
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
453805000
500 g
31.16
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15236048
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
453800025
2.5 kg
95.27
2.50 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15246048
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
453800100
10 kg
321.60
10 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Meer weergeven
Video's
Veiligheid en behandeling
Meer weergeven
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Barium nitrate, pure, Thermo Scientific Chemicals