Learn More
Barium nitrate, 99+%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
51.14 - 187.94
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10022-31-8
Moleculaire formule BaN2O6
Molecular Weight (g/mol) 261.34
MDL-nummer MFCD00003442
InChI Key IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
SMILES [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10072680
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
203155000
500 g Plastic bottle
51.14
500 gram
10369183
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
203150025
2.5 kg Plastic bottle
187.94
2.50 kg
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10022-31-8
261.34
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
24798
BaN2O6
MFCD00003442
barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specificatie
Barium nitrate
p.a.
White
Crystals
BaN2O6
MFCD00003442
barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
barium(2+) dinitrate
24798
≥99%
3.23
592.0°C
10022-31-8
5 to 8 (5% soln. at 20°C)
99% min. (Complexometry)
Ba(NO3)2
15, 979
Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol and acetone
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
261.34
261.34
Analytical
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Harmful if inhaled.
May intensify fire; oxidizer.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfor
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-020-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ9625000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • Barium nitrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Oxiderende vaste stof Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.