Learn More
Barium Hydroxide Octahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
45.55 - 104.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 12230-71-6 |
---|---|
Moleculaire formule | BaH18O10 |
Molecular Weight (g/mol) | 315.46 |
MDL-nummer | MFCD00149152 |
InChI Key | ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC Name | barium(2+) octahydrate dihydroxide |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++] |
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
12230-71-6 | |
315.46 | |
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++] |
BaH18O10 | |
MFCD00149152 | |
barium(2+) octahydrate dihydroxide |
Specificatie
78°C | |
White | |
Solid | |
MFCD00149152 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++] | |
315.46 | |
Plastic powder jar |
12230-71-6 | |
12.5 | |
BaH18O10 | |
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L | |
barium(2+) octahydrate dihydroxide | |
315.48g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Barium hydroxide octahydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.