Learn More
Barium Hydroxide Octahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
H2BaO2.8H2O, CAS Number-12230-71-6, 500g, White, 315.48g/mol, 78 deg.C, 149152, Plastic powder jar, 12.5, Solid
66.25 - 105.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 12230-71-6
Moleculaire formule BaH18O10
Molecular Weight (g/mol) 315.46
MDL-nummer MFCD00149152
InChI Key ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name barium(2+) octahydrate dihydroxide
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10620321
Bekijk documenten
Fisher Chemical
B/0700/53
500 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10630321
Bekijk documenten
Fisher Chemical
B/0700/60
1 kg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
H2BaO2.8H2O, CAS Number-12230-71-6, 500g, White, 315.48g/mol, 78 deg.C, 149152, Plastic powder jar, 12.5, Solid
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
12230-71-6
315.46
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
BaH18O10
MFCD00149152
barium(2+) octahydrate dihydroxide
Specificatie
78°C
White
Solid
MFCD00149152
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
315.46
Plastic powder jar
12230-71-6
12.5
BaH18O10
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
barium(2+) octahydrate dihydroxide
315.48g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Barium hydroxide octahydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.