Learn More
Barium hydroxide monohydrate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
37.29 - 82.11
Chemische identificatiekenmerken
CAS 22326-55-2
Moleculaire formule BaH4O3
Molecular Weight (g/mol) 189.356
MDL-nummer MFCD00149151
InChI Key GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
Synoniem barium hydroxide monohydrate, barium hydroxide ba oh 2 , monohydrate, bariumdiol hydrate, barium hydroxide hydrate trace metals basis, barium hydroxide monohydrate, purum p.a t
PubChem CID 16211219
IUPAC Name barium(2+);dihydroxide;hydrate
SMILES O.[OH-].[OH-].[Ba+2]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15412537
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
045888.22
100 g
37.29
100 gram
15422537
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
045888.36
500 g
82.11
500 gram
Beschrijving
Beschrijving
Barium hydroxide monohydrate is used in water purification. It is used to prepare lubricating and oil additives as well as a precursor to other barium compounds. It is also used to dehydrate and remove sulfate from various products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
22326-55-2
189.356
GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
16211219
O.[OH-].[OH-].[Ba+2]
BaH4O3
MFCD00149151
barium hydroxide monohydrate, barium hydroxide ba oh 2 , monohydrate, bariumdiol hydrate, barium hydroxide hydrate trace metals basis, barium hydroxide monohydrate, purum p.a t
barium(2+);dihydroxide;hydrate
Specificatie
Barium hydroxide monohydrate
White
BaH4O3
MFCD00149151
barium hydroxide monohydrate, barium hydroxide ba oh 2 , monohydrate, bariumdiol hydrate, barium hydroxide hydrate trace metals basis, barium hydroxide monohydrate, purum p.a t
GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
barium(2+);dihydroxide;hydrate
16211219
95%
Air sensitive; Hygroscopic
22326-55-2
Crystalline
Ba(OH)2·H2O
UN3262
Soluble in water.
O.[OH-].[OH-].[Ba+2]
189.356
189.38 (171.36 Anhydrous)
Odorless
3.743 g/mL
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H301-H314-H318-H332
Toxic if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if inhaled.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 241-234-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ9200000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Barium hydroxide monohydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
  • P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P330-De mond spoelen.
  • P331-GEEN braken opwekken.
  • P363-Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Barium hydroxide, monohydrate