Learn More
Barium Chloride Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
32.70 - 342.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10326-27-9
Moleculaire formule BaCl2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 244.26
MDL-nummer MFCD00149154
InChI Key PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name barium(2+) dihydrate dichloride
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10283510
Bekijk documenten
Fisher Chemical
B/0500/53
500 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10774361
Bekijk documenten
Fisher Chemical
B/0500/60
1 kg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10070040
Bekijk documenten
Fisher Chemical
B/0500/65
5 kg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Barium Chloride Dihydrate, Extra Pure, SLR
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10326-27-9
244.26
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
BaCl2H4O2
MFCD00149154
barium(2+) dihydrate dichloride
Specificatie
1560°C
10326-27-9
5
BaCl2H4O2
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
barium(2+) dihydrate dichloride
244.28g/mol
962°C
White
Solid
MFCD00149154
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
244.26
Plastic powder jar
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Barium chloride dihydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.