Learn More
Barium Carbonate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
34.40 - 97.45
Chemische identificatiekenmerken
CAS 513-77-9
Moleculaire formule CBaO3
Molecular Weight (g/mol) 197.34
MDL-nummer MFCD00003448
InChI Key AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name barium(2+) carbonate
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10121470
Bekijk documenten
Fisher Chemical
B/0400/48
100 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10305650
Bekijk documenten
Fisher Chemical
B/0400/53
500 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
513-77-9
197.34
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
[Ba++].[O-]C([O-])=O
CBaO3
MFCD00003448
barium(2+) carbonate
Specificatie
1450°C
513-77-9
Powder/Solid
MFCD00003448
[Ba++].[O-]C([O-])=O
197.34
Plastic powder jar
811°C
White
CBaO3
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
barium(2+) carbonate
197.35g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Barium carbonate
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.