Learn More
BUCHI FlashPure EcoFlex Cartridges, Silica Solid Loader
FlashPure cartridges are offered in a wide range of sizes, covering different stationary phases, particle sizes and geometries. This enables the user to choose the flash cartridge which best suits his purification needs.
Descripción
Descripción
  • Different sizes for scalability from milligrams to grams
  • Broad range of different normal and reversed phases
  • Small and spherical particles for fast separations and high loadings
  • Compatibility with the Pure Navigator software (flash method optimization by interpreting TLC or HPLC scouting runs). 
  • RFID tag for an automatic transfer of important parameters for a run on a Pure chromatography system.
  • Loading capacity: 0.1 - 10% 
  • Endcapped: No
Compliance
UL, CE, CSA
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado