Learn More
Azlon™ tapse bekers met opgedrukte maatverdeling
Gemaakt van zeer helder polypropyleen voor optimaal zicht en goede chemische bestendigheid. Azlon™ tapse bekers met opgedrukte maatverdeling bieden een uitstekende oplossing voor het meten en doseren van chemicaliën in een laboratoriumopstelling en zijn verkrijgbaar in allerlei maten.
Merk: Azlon BPB0500P
55.02 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beschrijving
Manufactured from high clarity polypropylene for optimum visibility and good chemical resistance. Azlon™ Tapered Beakers with Printed Graduations provide an excellent solution for measuring and dispensing chemicals in a laboratory setting and are available in sizes to fit many needs.
- Tapered stacking style - space saving and easy to handle
- Autoclavable at 121°C
- Crisp, blue, easy to read indelible graduations
- Precise non-drip pouring spouts
- Complies with ISO 7056
Specificatie
Doorzichtig | |
102.5 mm | |
500 ml | |
Ideaal voor gebruik in microbiologische laboratoria, weefselcultuur of omgevingen | |
50 mL | |
– 20C tot 135 °C | |
Ja | |
ISO 7056, FDA |
83 mm | |
102.5 mm | |
PP (polypropyleen) | |
121 mm | |
10 per verpakking | |
Beker | |
Ja | |
Blauw afgedrukt |