Learn More
Azlon™ tapse bekers met opgedrukte maatverdeling
Gemaakt van zeer helder polypropyleen voor optimaal zicht en goede chemische bestendigheid. Azlon™ tapse bekers met opgedrukte maatverdeling bieden een uitstekende oplossing voor het meten en doseren van chemicaliën in een laboratoriumopstelling en zijn verkrijgbaar in allerlei maten.
Merk:  Azlon BPB0400P
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11970975
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
Manufactured from high clarity polypropylene for optimum visibility and good chemical resistance. Azlon™ Tapered Beakers with Printed Graduations provide an excellent solution for measuring and dispensing chemicals in a laboratory setting and are available in sizes to fit many needs.
  • Tapered stacking style - space saving and easy to handle
  • Autoclavable at 121°C 
  • Crisp, blue, easy to read indelible graduations
  • Precise non-drip pouring spouts
  • Complies with ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Doorzichtig
92.5 mm
400 ml
Ideaal voor gebruik in microbiologische laboratoria, weefselcultuur of omgevingen
50 mL
-20°C to +135°C
Ja
ISO 7056, FDA
73 mm
92.5 mm
PP (polypropyleen)
111 mm
10/Pk.
Beaker
Ja
Blue Printed Scale