Learn More
Azlon™ tapse bekers met opgedrukte maatverdeling
Gemaakt van zeer helder polypropyleen voor optimaal zicht en goede chemische bestendigheid. Azlon™ tapse bekers met opgedrukte maatverdeling bieden een uitstekende oplossing voor het meten en doseren van chemicaliën in een laboratoriumopstelling en zijn verkrijgbaar in allerlei maten.
Merk:  Azlon BPB2000P
12.07 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11900985
  • 13.45 / Each
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Manufactured from high clarity polypropylene for optimum visibility and good chemical resistance. Azlon™ Tapered Beakers with Printed Graduations provide an excellent solution for measuring and dispensing chemicals in a laboratory setting and are available in sizes to fit many needs.
  • Tapered stacking style - space saving and easy to handle
  • Autoclavable at 121°C 
  • Crisp, blue, easy to read indelible graduations
  • Precise non-drip pouring spouts
  • Complies with ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Doorzichtig
163 mm
2000 ml
Ideaal voor gebruik in microbiologische laboratoria, weefselcultuur of omgevingen
200 mL
– 20C tot 135 °C
Ja
ISO 7056, FDA
122 mm
163 mm
PP (polypropyleen)
188 mm
1 per verpakking
Beker
Ja
Blauw afgedrukt