Learn More
Azlon™ Azlon™ ronde flessen met brede hals, bruingeel, polypropyleen
Berg allerlei soorten lichtgevoelige materialen op in deze kunststof flessen met brede hals. Azlon™ polypropyleen, geelbruine, ronde flessen met brede hals hebben een lekvrij, linerloos ontwerp voor eenvoudig vullen en legen van vaste of vloeibare monsters.
13.30 - 63.55
Specificatie
Kleur | Bruingeel |
---|---|
Voor gebruik met (toepassing) | Ideaal voor opslag van een brede reeks aan lichtgevoelige vloeibare of vaste stoffen |
Materiaal | Polypropyleen |
Kleur van sluiting | Zwart |
Closure Included | Ja |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
12094687
|
Azlon™
BWP0060AP |
60 ml |
13.30
|
|
|||||
10739185
|
Azlon™
BWP0150AP |
150 ml |
22.15
|
|
|||||
10329934
|
Azlon™
BWP0250AP |
250 ml |
63.55
|
|
|||||
10554925
|
Azlon™
BWP0500AP |
500 ml |
47.70
|
|
|||||
10799515
|
Azlon™
BWP1000AP |
1000 ml |
40.90
|
|
|||||
10267824
|
Azlon™
BWP2000AP |
2000 mL |
58.03
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Store a wide range of light sensitive materials in these wide-neck plastic bottles. AzlonTM Polypropylene Amber Wide Neck Round Bottles feature a leak-proof, liner-less design and offer good chemical resistance.
- Hoogwaardige, bruingele flessen voor intensief gebruik
- Niet-hechtende schroefdoppen van polypropyleen
- Goed bestand tegen chemicaliën
- Stevige, ondoorzichtige, bruingele flessen van polypropyleen met zwarte schroefdoppen van polypropyleen
- Gladde binnenwand zorgt voor efficiënt uitschenken en maakt reinigen eenvoudiger
- Voor intensief gebruik en zeer duurzaam
- Geschikt voor de autoclaaf op 121 °C
Specificatie
Bruingeel | |
Polypropyleen | |
Ja | |
Breed | |
Round Wide Mouth Bottle | |
Schroefdop |
Ideaal voor opslag van een brede reeks aan lichtgevoelige vloeibare of vaste stoffen | |
Zwart | |
Ja | |
Rond | |
Polypropyleen |