Learn More
Azlon™ Lightweight Polypropylene Funnels
Lightweight polypropylene made from food grade plastic
9.08 - 59.70
Specificatie
Materiaal Polypropyleen
Autoclaveerbaar Ja
Meer specificaties weergeven
Producten 7
Produktcode Merk Diameter (metrisch) steel Hoogte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) steel Hoogte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12024608
Bekijk documenten
Azlon
FWC060
10 mm 107 mm
37.50
Pack of 10
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12501456
Bekijk documenten
Azlon
FWC062
13 mm 149 mm
39.65
Pack of 10
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12551506
Bekijk documenten
Azlon
FWC064
14 mm 170 mm
30.70
Pack of 5
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10708205
Bekijk documenten
Azlon
FWC054
5 mm 47 mm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12044598
Bekijk documenten
Azlon
FWC066
17 mm 210 mm
59.70
Pack of 5
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12591446
Bekijk documenten
Azlon
FWC058
9 mm 78 mm
14.90
Pack of 10
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12581446
Bekijk documenten
Azlon
FWC056
5 mm 62 mm
16.70
Pack of 10
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Manufactured from lightweight polypropylene. Azlon™ Lightweight Polypropylene Funnels include ribs that prevent airlocks and allow rapid filtration. Autoclavable to 121 °C.
  • Lightweight polypropylene funnels with ribs that prevent air locks, allowing rapid filtration
  • Autoclavable to 121°C
  • Made from food grade plastic
Specificatie
Specificatie
Polypropyleen
Ja