Learn More
Azlon™ Azlon™ LDPE-wasflessen met meertalige opdruk
Bedrukt met Globally Harmonized Symbols (GHS, volgens wereldwijd geharmoniseerd systeem), NFPA-ruit, risicobeschrijvingen en veiligheidsinformatie. Azlon™ LDPE-wasflessen met meertalige opdruk tonen chemische namen en belangrijke veiligheidsinformatie in vier Europese talen, waardoor er geen verschillende wasflessen meer nodig zijn in landen waar Europese talen worden gesproken.
37.35 - 69.80
Specificatie
Materiaal LDPE
Meer specificaties weergeven
Producten 20
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Chemical Label Beschrijving Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Chemical Label Beschrijving Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12580446
Bekijk documenten
Azlon™
WGW535PML
250 ml Ethanol Indelibly printed in English, French, German and Spanish
53.89
Toevoegen aan winkelmandje
11946815
Bekijk documenten
Azlon™
WGW532PML
250 ml Methanol Indelibly printed in English, French, German and Spanish
51.79
Toevoegen aan winkelmandje
12166220
Bekijk documenten
Azlon™
WGW530PML
250 ml Water Indelibly printed in English, French, German and Spanish
51.01
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
12570446
Bekijk documenten
Azlon™
WGW531PML
250 ml Aceton Indelibly printed in English, French, German and Spanish
57.20
Toevoegen aan winkelmandje
12560446
Bekijk documenten
Azlon™
WGW602PML
250 ml Deionized Water Indelibly printed in English, French, German and Spanish
53.39
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
12106230
Bekijk documenten
Azlon™
WGW534PML
250 mL I. M. S. Indelibly printed in English, French, German and Spanish
48.75
5 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12550446
Bekijk documenten
Azlon™
WGW600PML
250 ml Distilled Water Indelibly printed in English, French, German and Spanish
38.10
Toevoegen aan winkelmandje
11966815
Bekijk documenten
Azlon™
WGW537PML
500 ml Aceton Indelibly printed in English, French, German and Spanish
69.80
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
10233610
Bekijk documenten
Azlon™
WGW538PML
500 ml Methanol Indelibly printed in English, French, German and Spanish
62.10
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
10529950
Bekijk documenten
Azlon™
WGW536PML
500 ml Water Indelibly printed in English, French, German and Spanish
63.08
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
11343514
Bekijk documenten
Azlon™
WGW541PML
500 ml Ethanol Indelibly printed in Norwegian, Dutch, Swedish and English
63.65
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
10690121
Bekijk documenten
Azlon™
WGW539PML
500 ml Isopropanol Indelibly printed in English, French, German and Spanish
63.18
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
10203370
Bekijk documenten
Azlon™
WGW603PML
500 ml Deionized Water Indelibly printed in English, French, German and Spanish
62.25
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
10293700
Bekijk documenten
Azlon™
WGW540PML
500 ml I. M. S. Indelibly printed in English, French, German and Spanish
37.35
Toevoegen aan winkelmandje
10191740
Bekijk documenten
Azlon™
WGW601PML
500 ml Distilled Water Indelibly printed in English, French, German and Spanish
61.71
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
12347522
Bekijk documenten
Azlon™
WGW536PMLS
500 mL Water Indelibly printed in Norwegian, Danish, Swedish and English
54.85
5 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12327522
Bekijk documenten
Azlon™
WGW603PMLS
500 mL Deionized Water Indelibly printed in Norwegian, Dutch, Swedish and English
67.50
5 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12317522
Bekijk documenten
Azlon™
WGW601PMLS
500 ml Distilled Water Indelibly printed in Norwegian, Danish, Swedish and English
43.00
Toevoegen aan winkelmandje
15347037
Bekijk documenten
Azlon™
WGW601PMLR
500 mL Distilled Water Indelibly printed in Russian, Polish, German and English N/A N/A N/A
15397037
Bekijk documenten
Azlon™
WGW601PMLME
500 mL Distilled Water Indelibly printed in Arabic, French and English
47.58
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Imprinted with Globally Harmonized Symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information. Azlon™ LDPE Multi-lingual Printed Wash Bottles display chemical names and key safety information in four European languages, eliminating the need for multiple wash bottles across European language speaking countries.
  • Meertalige wasflessen met brede hals
  • Onuitwisbaar geprint
  • Voorzien van PP-sluitingen uit één stuk met kleurcodering die tijdens gebruik hun vorm behouden
  • Sluitingen zijn voorzien van opening met precisiestraalpunt voor fijnafstelling
  • Verkrijgbaar in drie voor water geschikte en vijf voor oplosmiddelen geschikte labels
Specificatie
Specificatie
LDPE