Learn More
Azlon™ LDPE-wasflessen met meertalige veiligheidsopdruk, ventilerend
GREENER_CHOICE
Voorzien van de gepatenteerde DripLok-dampafvoerklep die druppelen van oplosmiddelen voorkomt. De ontluchtende Azlon-wasflessen met meertalige veiligheidsopdruk zijn gemaakt van polypropyleen.
39.25 - 71.19
Specificatie
Materiaal LDPE
Meer specificaties weergeven
Producten 21
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Chemical Label Beschrijving Kleur van sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Chemical Label Beschrijving Kleur van sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12116230
Bekijk documenten
Azlon
WGW534VTML
250 ml I. M. S. Printed in English, French, German and Spanish Geel
39.25
Toevoegen aan winkelmandje
11373514
Bekijk documenten
Azlon
WGW531VTML
250 ml Acetone Printed in English, French, German and Spanish Rood
65.24
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
12126230
Bekijk documenten
Azlon
WGW535VTML
250 ml Ethanol Printed in English, French, German and Spanish oranje
64.22
Toevoegen aan winkelmandje
11383514
Bekijk documenten
Azlon
WGW532VTML
250 ml Methanol Printed in English, French, German and Spanish Groen
39.25
5 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12196220
Bekijk documenten
Azlon
WGW533VTML
250 ml Isopropanol Printed in English, French, German and Spanish Blauw
67.04
Toevoegen aan winkelmandje
15307037
Bekijk documenten
Azlon
WGW537VTMLR
500 ml Acetone Regio 3: Russisch, Pools, Duits, Engels Rood
60.20
5 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12327512
View Documents
Azlon
WGW537VTMLS
500 ml Acetone Regio 2: Noors, Deens, Zweeds, Engels Red
57.45
Add to basket
12357512
View Documents
Azlon
WGW541VTMLS
500 ml Ethanol Regio 2: Noors, Deens, Zweeds, Engels Orange
71.19
Edge
Add to basket
15387037
View Documents
Azlon
500 ml Ethanol Regio 4: Arabisch, Frans, Engels Orange
63.75
5 stuks
Add to basket
15367037
View Documents
Azlon
WGW538VTMLME
500 ml Methanol Regio 4: Arabisch, Frans, Engels Groen
58.20
5 stuks
Add to basket
15337037
View Documents
Azlon
WGW541VTMLR
500 ml Ethanol Regio 3: Russisch, Pools, Duits, Engels Orange
59.20
5 stuks
11329643
GREENER_CHOICE
View Documents
Azlon
WGW537VTML
500 ml Aceton Printed in English, French, German and Spanish Red
69.52
Edge
Add to basket
15317037
View Documents
Azlon
WGW538VTMLR
500 ml Methanol Regio 3: Russisch, Pools, Duits, Engels Groen
45.85
5 stuks
Add to basket
15357037
View Documents
Azlon
WGW537VTMLME
500 ml Acetone Regio 4: Arabisch, Frans, Engels Rood
58.20
5 stuks
Add to basket
15377037
View Documents
Azlon
WGW539VTMLME
500 ml Isopropanol Regio 4: Arabisch, Frans, Engels Blauw This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
12397512
View Documents
Azlon
WGW538VTMLS
500 ml Methanol Regio 2: Noors, Deens, Zweeds, Engels Groen
45.50
5 stuks
Add to basket
15327037
View Documents
Azlon
WGW539VTMLR
500 ml Isopropanol Regio 3: Russisch, Pools, Duits, Engels Blauw
46.65
5 stuks
Add to basket
12550456
View Documents
Azlon
WGW538VTML
500 ml Methanol Printed in English, French, German and Spanish Groen
54.60
Add to basket
11393514
View Documents
Azlon
WGW540VTML
500 ml I. M. S. Printed in English, French, German and Spanish Geel
63.95
Add to basket
11303524
GREENER_CHOICE
View Documents
Azlon
WGW539VTML
500 ml Isopropanol Printed in English, French, German and Spanish Blauw
67.67
11349643
GREENER_CHOICE
View Documents
Azlon
WGW541VTML
500 ml Ethanol Printed in English, French, German and Spanish oranje
67.92
Edge
Add to basket
Description
Description
Store and use a variety of solvents with multi-lingual labels for improved safety. Azlon Multi-lingual LDPE Venting Wash Bottles are available in four different multi-language labeling combinations. Solvent content labels correspond to color-coded lids for easy identification in a variety of settings.
  • Meertalige wasflessen met brede hals beschikken over de gepatenteerde DripLok™-klep met dampontsnapping waarmee druppels van oplossingen worden voorkomen
  • Onuitwisbaar bedrukt in meerdere talen (gebaseerd op regio)
  • Omvat de wereldwijde geharmoniseerde symbolen, NFPA-diamant, risicobewoordingen en veiligheidsinformatie
  • Voorzien van PP-sluitingen uit één stuk met kleurcodering die tijdens gebruik ervan hun vorm behouden
  • Sluitingen zijn voorzien van opening met precisiestraalpunt voor fijnafstelling
Specifications
Specifications
LDPE