Learn More
Azetidine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
67.44 - 744.71
Chemische identificatiekenmerken
CAS 503-29-7
Moleculaire formule C3H7N
Molecular Weight (g/mol) 57.09
InChI Key HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem azacyclobutane, trimethylene imine, 1,3-propylenimine, trimethylenimine, azetidin, unii-37s883xdwr, azetidine, l, polypropylene amine, azete, tetrahydro, azetidine
PubChem CID 10422
ChEBI CHEBI:30968
IUPAC Name azetidine
SMILES C1CNC1
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10593031
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
296732500
250 mg Glass bottle
67.44
250 mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10481681
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
296730010
1 g Glass bottle
151.76
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11996621
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
296730050
5 g Glass bottle
744.71
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
503-29-7
57.09
azacyclobutane, trimethylene imine, 1,3-propylenimine, trimethylenimine, azetidin, unii-37s883xdwr, azetidine, l, polypropylene amine, azete, tetrahydro, azetidine
CHEBI:30968
C1CNC1
C3H7N
HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
10422
azetidine
Specificatie
Azetidine
Colorless
61.0°C to 62.0°C
Authentic
C3H7N
20,2
azacyclobutane, trimethylene imine, 1,3-propylenimine, trimethylenimine, azetidin, unii-37s883xdwr, azetidine, l, polypropylene amine, azete, tetrahydro, azetidine
HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
azetidine
10422
57.09
Liquid
503-29-7
0.8500g/mL
−20°C
97.5% min. (GC)
1.4290 to 1.4330
0.85
Solubility in water: miscible.
C1CNC1
57.09
CHEBI:30968
98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Highly flammable liquid and vapour.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 207-963-8
Productidentificatie
  • Azetidine
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.