Learn More
Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Conical with Conical Bottoms
Conical tubes
598.91
Specificatie
Certificeringen/conformiteit RNase, DNase, pyrogen-free
Kleur Clear
Materiaal Polypropylene
Verpakking Bag
Steriliteit Sterile
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Kleur Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Kleur Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12719608
Bekijk documenten
Axygen™
ST-150-C-S
Clear 1.5 mL
598.91
4000 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12789608
Bekijk documenten
Axygen™
ST-200-C-S
Clear 2 mL
598.91
4000 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Serve a broad range of laboratory needs including collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping
Specificatie
Specificatie
RNase, DNase, pyrogen-free
Polypropylene
Sterile
Conical
Clear
Bag
Not Included
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Conical with Conical Bottoms