Learn More
Axygen™ Axygen-doppen voor PCR-buisjes
Doppen voor Axygen PCR/buisjes met 8 bolvormige of vlakke stroken
Merk: Axygen™ PCR-2CP-RT-C
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Axygen polypropylene, thin wall PCR tubes with and without caps are designed to fit standard 96-well blocks and are available in an assortment of colors. The consistent and ultra-thin wall allows precise thermal transfer. An even insertion cap ensures a tight fit to reduce evaporation.
Specificatie
Vrij van RNase, DNase, pyrogeen | |
Transparant | |
125 per pak | |
Strook met 8 PCR-buisjes en PCR-microtiterplaten met 96 wells, ook voor fluorescentie-, luminescentie- en realtime-PCR | |
Polypropyleen | |
Strook |
Transparant | |
0.2 ml | |
Polypropyleen | |
Non-sterile | |
Plat | |
Strook met 8 platte doppen voor PCR-buisjes |