Learn More
Axygen™ Axygen-doppen voor PCR-buisjes
Doppen voor Axygen PCR/buisjes met 8 bolvormige of vlakke stroken
Merk:  Axygen™ PCR-02CP-C
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10557330
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
Axygen polypropylene, thin wall PCR tubes with and without caps are designed to fit standard 96-well blocks and are available in an assortment of colors. The consistent and ultra-thin wall allows precise thermal transfer. An even insertion cap ensures a tight fit to reduce evaporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Vrij van RNase, DNase, pyrogeen
Transparant
125 per pak
Strook met 8 PCR-buisjes en PCR-microtiterplaten met 96 wells
Polypropyleen
Strook
Transparant
0.2 ml
Polypropyleen
Non-sterile
Bolvormig
Strook met 8 bolvormige doppen voor PCR-buisjes
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen