Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-microtiterplaten, 96 wells, half omrand
Vervaardigd met ultradunne en gelijkmatige wanddikte voor precieze thermotransfer waardoor optimale resultaten worden behaald. Corning™ Axygen™ PCR-microtiterplaten met 96 wells zijn de ideale optie voor gebruik tijdens PCR-thermotransfer- en realtime PCR-toepassingen.
Merk:  Axygen™ PCR-96-FS-O
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12739458
Beschrijving
Beschrijving
Axygen™ 96 well elevated skirt PCR microplate is designed to fit ABI Real Time PCR thermal cyclers and sequencers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • 96-well Semi-Skirted PCR Plate
  • Single Notch Coner
  • Application/Compatibility: Standard thermal cycling, ABI Real time PCR 7300, 7500, 7900, qPCR and ABI Sequencing
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specificatie
    Specificatie
    No Barcode
    Standard
    Orange
    Full
    200 μL
    Non-sterile
    PCR thermal transfer, RT-PCR applications
    RNase-, DNase-free
    8 x 12
    Standard 96 well blocks
    Polypropylene
    96
    Round
    Product Suggestions
    Product Suggestions
    Video's
    SDS
    Documentatie
    Documentatie
    Certificates
    Speciale aanbiedingen
    Speciale aanbiedingen