Learn More
Trajan™ Autosampler Syringes With Removable Needle for Thermo Scientific GCs
For reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
94.00 - 181.00
Specificatie
Voor gebruik met (toepassing) Gas chromatography
Producttype Autosampler Syringe
Aantal Ea.
Soort naaldpunt Cone
Voor gebruik met (apparatuur) Thermo GC, CTC PAL RTC (Robotic Tool Change) Autosampler
Meer specificaties weergeven
Producten 11
Produktcode Merk Naaldmeter Diameter (Engels) buiten naald Lengte (Engels) naald Model Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Naaldmeter Diameter (Engels) buiten naald Lengte (Engels) naald Model Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
13169195
Bekijk documenten
Trajan™
000680
23 G 0.024 in. 2.24 in. 1BR-RTC/RSH-5.7/0.63C
141.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13159015
Bekijk documenten
Trajan™
001877
26 G 0.18 in. 3.34 in. 5R-RTC/RSH-8.5/0.47C
181.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13159195
Bekijk documenten
Trajan™
000480
23 G 0.024 in. 2.24 in. 0.5BR-RTC/RSH-5.7/0.63C
156.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13126115
Bekijk documenten
Trajan™
001871
23 G 0.024 in. 2.24 in. 5R-RTC/RSH-5.7/0.63C
132.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13149205
Bekijk documenten
Trajan™
002878
26 G 0.18 in. 3.34 in. 10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
150.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13149015
Bekijk documenten
Trajan™
001875
26 G 0.18 in. 2.24 in. 5R-RTC/RSH-5.7/0.47C
132.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13129205
Bekijk documenten
Trajan™
002874
23 G 0.24 in. 3.34 in. 10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
150.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13119205
Bekijk documenten
Trajan™
002872
23 G 0.24 in. 2.24 in. 10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
123.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13129025
Bekijk documenten
Trajan™
002875
26 G 0.18 in. 2.24 in. 10R-RTC/RSH-5.7/0.47C
97.90
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13109025
Bekijk documenten
Trajan™
002871
23 G 0.24 in. 2.24 in. 10R-RTC/RSH-5.7/0.63C
94.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13139205
Bekijk documenten
Trajan™
002876
26 G 0.18 in. 2.24 in. 10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
123.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Borosilicate glass barrel for strength and inertness.
  • Stainless steel needles for inertness, strength and corrosion resistance.
  • Backing behind the scale aids quick and accurate reading of the syringe scale.
  • Metal back flange provides stability and resists fracture.
  • Metal needle cap on syringe barrel protects and improves syringe lifetime.
  • Syringes are individually tested for quality ensuring reliability and conformance.
  • Unique packaging design eliminates possible contamination in the syringe.
Specificatie
Specificatie
Gas chromatography
Ea.
Thermo GC, CTC PAL RTC (Robotic Tool Change) Autosampler
Autosampler Syringe
Cone
Removable