Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler Syringes with Cone Tipped Needle for Agilent GCs
Gives better performance and superior quality. Trajan Scientific and Medical Autosampler Syringes with Cone Tipped Needle for Agilent GCs has the knowledge and expertise to manufacture an SGE syringe.
133.00 - 785.00
Specificatie
Naaldmeter | 23 G |
---|---|
Diameter (metrisch) buiten naald | 0.63 mm |
Soort naaldpunt | Cone |
Produktcode | Merk | Volume (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Volume (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15208443
|
Trajan Scientific and Medical™
000610 |
1 μL |
133.00
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10514365
|
Trajan Scientific and Medical™
002820 |
10 μL |
785.00
10 stuks |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Specifically designed for Agilent instruments
Specificatie
23 G | |
0.63 mm | |
Cone |