Learn More
Arsenic Polycrystalline lump, 2-8mm (0.08-0.3 in.), Puratronic™, 99.9999% (Metals basis), Thermo Scientific™
19.90 - 3274.29
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7440-38-2 |
---|---|
Moleculaire formule | As |
Molecular Weight (g/mol) | 74.92 |
MDL-nummer | MFCD00085309 |
InChI Key | RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal |
PubChem CID | 5359596 |
ChEBI | CHEBI:27563 |
IUPAC Name | arsenic |
SMILES | [As] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11336698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013375.03 |
1 g |
19.90
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11356698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013375.09 |
10 g |
103.52
10 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11376698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013375.14 |
25 g |
227.13
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11366698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013375.22 |
100 g |
640.19
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11346698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013375.A1 |
1 kg |
3274.29
1000 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische identificatiekenmerken
7440-38-2 | |
74.92 | |
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N | |
5359596 | |
arsenic |
As | |
MFCD00085309 | |
arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal | |
CHEBI:27563 | |
[As] |
Specificatie
Arsenic | |
Gray | |
99.9999% (Metals basis) | |
MFCD00085309 | |
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N | |
arsenic | |
5359596 | |
Odorless |
7440-38-2 | |
Polycrystalline Lump | |
As | |
arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal | |
[As] | |
74.92 | |
CHEBI:27563 | |
Gray lump |
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 213-148-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures