Learn More
Arsenic lump, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
197.99 - 597.98
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-38-2
Moleculaire formule As
Molecular Weight (g/mol) 74.92
MDL-nummer MFCD00085309
InChI Key RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Synoniem arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
IUPAC Name arsenic
SMILES [As]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11386577
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
000590.14
25 g
197.99
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11396577
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
000590.22
100 g
597.98
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-38-2
74.92
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
5359596
arsenic
As
MFCD00085309
arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
CHEBI:27563
[As]
Specificatie
Arsenic lump
99.99% (metals basis)
MFCD00085309
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
arsenic
5359596
7440-38-2
As
arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
[As]
74.92
CHEBI:27563
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 213-148-6
missing translation for 'rtecsNumber' : CG0525000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Arseen
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .