Learn More
Arsenic(III) oxide, primary standard, ACS, 99.95-100.05%, Thermo Scientific Chemicals
115.58 - 352.76
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1327-53-3 |
---|---|
Moleculaire formule | As2O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 197.84 |
MDL-nummer | MFCD00003433 |
InChI Key | IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | diarsorosooxidane |
SMILES | O=[As]O[As]=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11367598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033289.14 |
25 g |
115.58
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11357598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033289.22 |
100 g |
352.76
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Used in the manufacturing of such products as glass and enamels. Arsenic trioxide is utilized in various studies on cellular processes, notably in investigations of leukemia and principal material for the production of many arsenic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
1327-53-3 | |
197.84 | |
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N | |
O=[As]O[As]=O |
As2O3 | |
MFCD00003433 | |
diarsorosooxidane |
Specificatie
465°C (sublimation) | |
312.3°C | |
1327-53-3 | |
99.95-100.05% | |
MFCD00003433 | |
14,804 | |
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N | |
diarsorosooxidane | |
197.84 | |
ACS |
Arsenic(III) oxide, primary standard | |
For ACS analysis | |
Powder | |
As2O3 | |
UN1561 | |
Soluble in dilute acids and alkalies. Insoluble in organic solvents. Slightly soluble in water. | |
O=[As]O[As]=O | |
197.84 | |
99.95 to 100.05% | |
3.74 g/mL |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H300-H350-H314-H318
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H300-H314-H335-H350-H371
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ARSENIC TRIOXIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 215-481-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CG3325000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Arsenic(III) oxide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 2
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Kankerverwekkendheid Categorie 1A
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H300-Dodelijk bij inslikken.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H350-Kan kanker veroorzaken.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Arsenic trioxide