Learn More
Arsenic(III) oxide, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
56.58 - 269.34
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1327-53-3 |
---|---|
Moleculaire formule | As2O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 197.84 |
MDL-nummer | MFCD00003433 |
InChI Key | IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | Arsenic trioxide |
IUPAC Name | diarsorosooxidane |
SMILES | O=[As]O[As]=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11335817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043488.14 |
25 g |
56.58
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11325817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043488.30 |
250 g |
91.86
250 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11345817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043488.A1 |
1 kg |
269.34
1 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Used in the manufacturing of such products as glass and enamels. Arsenic trioxide is utilized in various studies on cellular processes, notably in investigations of leukemia and principal material for the production of many arsenic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
1327-53-3 | |
197.84 | |
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N | |
diarsorosooxidane |
As2O3 | |
MFCD00003433 | |
Arsenic trioxide | |
O=[As]O[As]=O |
Specificatie
465°C (sublimation) | |
312.3°C | |
Powder | |
As2O3 | |
UN1561 | |
Arsenic trioxide | |
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N | |
diarsorosooxidane | |
197.84 | |
Odorless |
Arsenic (III) oxide | |
1327-53-3 | |
(metals basis) | |
MFCD00003433 | |
14,804 | |
Slightly soluble in cold water; Soluble in boiling water,HCl,alkali hydroxide; Insoluble in alcohol,chloroform,and etherSoluble in dilute acids and alkalies; Insoluble in organic solvents; Slightly soluble in water. | |
O=[As]O[As]=O | |
197.84 | |
99.5% | |
3.74 g/mL |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H300-H350-H314-H318
Fatal if swallowed.
May cause cancer.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H300-H314-H335-H350-H371
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ARSENIC TRIOXIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 215-481-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CG3325000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Arsenic(III) oxide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 2
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Kankerverwekkendheid Categorie 1A
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H300-Dodelijk bij inslikken.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H350-Kan kanker veroorzaken.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Arsenic oxide