Learn More
MP Biomedicals™ AquaPhenol™
Water saturated phenol for DNA/RNA extractions
344.00 - 506.68
Specificatie
Content And Storage Store at +4°C. Store under nitrogen. Protect from light.
Formulering Water saturated Phenol
pH 4.5 - 5 (Lit.)
Research Category Molecular Biology
Vorm Solution
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11466960
Bekijk documenten
MP Biomedicals™
11AQUAPH01
250 mL
344.00
250 ml
11476960
Bekijk documenten
MP Biomedicals™
11AQUAPH02
4 x 250 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Phenol is used as a reagent in chemical analysis. It is used in the manufacture of colorless or light-colored artificial resins, many medical and industrial organic compounds and dyes. It is commonly used in tissue preservation and DNA/RNA extraction with chloroform.
Specificatie
Specificatie
Store at +4°C. Store under nitrogen. Protect from light.
4.5 - 5 (Lit.)
Solution
Water saturated Phenol
Molecular Biology
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • AquaPhenol
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H301 + H311 + H331-Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Phenol, ultra pure
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.