Learn More
Molecular Probes™ APO-BrdU™ TUNEL Assay Kit, with Alexa Fluor™ 488 Anti-BrdU
APO-BrdU™ TUNEL Assay Kit, with Alexa Fluor™ 488 Anti-BrdU
Merk:  Molecular Probes™ A23210
Produktcode. 10043102
  • 738.00 / 5 ml
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
In collaboration with Phoenix Flow Systems, we offer the APO™-BrdU TUNEL Assay Kit which provides all the materials necessary to label and detect the DNA strand breaks of apoptotic cells. When DNA strands are cleaved or nicked by nucleases, a large number of 3´hydroxyl ends are exposed. In the APO-BrdU assay, these ends are labeled with BrdUTP and terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) using the TUNEL technique. Once incorporated ino the DNA, BrdU is detected using a bright and photostable green-fluorescent Alexa Fluor™ 488 dye-labeled anti-BrdU antibody.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Green
Fluorescence
490/525
Flow Cytometry
Alexa Fluor™ 488
APO-BrdU™
Mouse
Alexa Fluor Dyes
Contains positive control cells (5 mL) and negative control cells (5 mL) of a fixed human lymphoma cell line, 1 vial of TdT (45 μL), 1 vial of BrdUTP (480 μL), 1 vial of anti-BrdU Ms mAb Alexa Fluor™ 488 conjugate (350 μL), 1 bottle of PI/Rnase A staining buffer (30 mL), 1 vial of reaction buffer (0.6 mL), 1 bottle of wash buffer (120 mL) and 1 bottle of rinse buffer (120 mL).
Store as directed.
Tube
488
Fluorescence Microscope, Flow Cytometer
TUNEL Assay Kit
60 Assays
BrdU
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • APO-BrdU TUNEL Assay Kit, with Alexa Fluor 488 Anti-BrdU
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P233-In goed gesloten verpakking bewaren.
  • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
  • P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
  • P242-Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
  • P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
  • P370+P378-In geval van brand: blussen met .
  • P403+P235-Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: ethanol
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen