Learn More
Antimony(V)-chloride, 1M solution in methylene chloride, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
78.89 - 331.65
Specificatie
Chemische naam of materiaal Antimony(V)-chloride
CAS 7647-18-9, 75-09-2
Kleur Yellow
Fysische vorm Solution
Moleculaire formule Cl5Sb
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15721819
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
434521000
100 mL AcroSeal™ Glass Bottle
78.89
100 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11924201
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
434528000
800 mL AcroSeal™ Glass Bottle N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Specificatie
Antimony(V)-chloride
Yellow
Cl5Sb
MFCD00011213
antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
299.02
299.01
1.442
7647-18-9, 75-09-2
Solution
SbCl5
15,686
VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
pentachloro-$l^{5}-stibane
24294
AcroSeal™ Glass Bottle
1.4420g/mL
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Suspected of causing cancer.
May cause respiratory irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-601-8
Productidentificatie
  • Antimony(V) chloride, 1M solution in methylene chloride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Dichloromethane, Antimony pentachloride