Learn More
Antimony powder, -200 mesh, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
40.80 - 407.03
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-36-0
Moleculaire formule Sb
Molecular Weight (g/mol) 121.76
MDL-nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI Key WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synoniem powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
IUPAC Name antimony
SMILES [Sb]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11326958
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
014640.03
1 g
40.80
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11336958
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
014640.06
5 g
112.56
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11346958
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
014640.14
25 g
407.03
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Meer weergeven
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P260-P271-P281-P304+P340-P308+P313-P501c
H335-H351-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-146-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Antimony powder, -200 mesh, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals