Learn More
Antimony potassium tartrate trihydrate, ACS, 99.0-103.0%, Thermo Scientific Chemicals
30.25 - 281.40
Chemische identificatiekenmerken
CAS 28300-74-5
Moleculaire formule C8H4K2O12Sb2·3H2O
MDL-nummer MFCD00148863
Synoniem Potassium antimonyl tartrate
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11410321
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040619.14
25 g
30.25
25 gram
11378568
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040619.22
100 g
66.23
100 gram
11388568
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040619.36
500 g
281.40
500 gram
Beschrijving
Beschrijving
Antimony potassium tartrate trihydrate is used as a antiparasitic agent, which used in the treatment of schistosomiasis and leishmaniasis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
28300-74-5
C8H4K2O12Sb2·3H2O
MFCD00148863
Potassium antimonyl tartrate
Specificatie
Antimony potassium tartrate trihydrate
Powder
C8H4K2O12Sb2·3H2O
Potassium antimonyl tartrate
667.87 (613.82 Anhydrous)
2.6
28300-74-5
99.0-103.0%
MFCD00148863
Soluble in water and glycerine. Insoluble in ethanol.
ACS
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets
P260-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P314-P330-P501c
H302+H332-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 229-436-1
missing translation for 'rtecsNumber' : CC6825000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Antimony potassium tartrate trihydrate
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Potassium antimonyltartarate sesquihydrate