Learn More
Antimony(III) sulfide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
36.28 - 110.55
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1345-04-6
Moleculaire formule S3Sb2
Molecular Weight (g/mol) 339.70
MDL-nummer MFCD00011217
InChI Key NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
Synoniem Antimony trisulfide
IUPAC Name diantimony(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10066143
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
223591000
100 g Glass bottle
36.28
100 gram
10082930
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
223595000
500 g Glass bottle
110.55
500 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1345-04-6
339.70
NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
diantimony(3+) trisulfanediide
S3Sb2
MFCD00011217
Antimony trisulfide
[S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Specificatie
1150°C
550°C
1345-04-6
Crystalline Powder
S3Sb2
MFCD00011217
Antimony trisulfide
NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
diantimony(3+) trisulfanediide
339.67
Antimony(III) sulfide
98%
Gray to Black
97.5% min. (Sb2S3)
Sb2S3
15, 701
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. hcl and alkali hydroxides,soluble in alcohol,soluble in amminium hydrogen sulfide,insoluble in acetic acid
[S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
339.70
98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 215-713-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CC9450000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • Antimony(III) sulfide
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.