Learn More
Antimony(III) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
98.77 - 1218.06
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7790-44-5
Moleculaire formule I3Sb
Molecular Weight (g/mol) 502.47
MDL-nummer MFCD00016322
InChI Key KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Synoniem antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine #
PubChem CID 24630
IUPAC Name triiodostibane
SMILES [Sb+3].[I-].[I-].[I-]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11330038
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
042831.04
2 g
98.77
2 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11340038
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
042831.09
10 g
349.10
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11320038
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
042831.18
50 g
1218.06
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Antimony(III) iodide is used as a dopant in the preparation of thermoelectric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
Specificatie
Meer weergeven
Video's
Veiligheid en behandeling
Meer weergeven
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Antimony(III) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals