Learn More
Anthracene, 99%, Thermo Scientific Chemicals
22.01 - 2147.69
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 120-12-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C14H10 |
Molecular Weight (g/mol) | 178.23 |
MDL-nummer | MFCD00001240 |
InChI Key | MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767 |
PubChem CID | 8418 |
ChEBI | CHEBI:35298 |
IUPAC Name | anthracene |
SMILES | C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10030630
|
Thermo Scientific Acros
104860050 |
5 g | Glass Bottle |
22.01
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10783821
|
Thermo Scientific Acros
104861000 |
100 g | Plastic bottle |
50.61
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10176313
|
Thermo Scientific Acros
104865000 |
500 g | Plastic bottle |
176.88
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11944451
|
Thermo Scientific Acros
104860025 |
2.5 kg | Plastic bottle |
553.76
2.50 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
13428298
|
Thermo Scientific Acros
104860100 |
10 kg | Plastic Drum |
2147.69
10 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
120-12-7 | |
178.23 | |
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N | |
8418 | |
anthracene |
C14H10 | |
MFCD00001240 | |
paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767 | |
CHEBI:35298 | |
C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1 |
Specificatie
Anthracene | |
120-12-7 | |
Yellow | |
121°C | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00001240 | |
12,290; 15,99; 16,13 | |
paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767 | |
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N | |
anthracene | |
8418 | |
178.23 | |
Crystalline Powder |
99% | |
215.0°C to 218.0°C | |
340.0°C | |
Authentic | |
C14H10 | |
05,657 | |
15,674 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/67mL alcohol - 1g/70mL methanol, 1g/200mL ether - 1g/62mL benzene, 1g/85mL chloroform - 1g/31mL carbon disulfide, 1g/86mL ccl4 - 1g/125mL toluene | |
C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1 | |
178.23 | |
CHEBI:35298 | |
99% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF ON SKIN:
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 204-371-1
missing translation for 'rtecsNumber' : CA9350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Anthracene
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.