Learn More
Ansell Nitrilite™ Silky Ultra-Clean-handschoenen
BIOPHARMA
Ontworpen voor verbeterde beweeglijkheid, comfort en lange levensduur. Ansell Edmont™ Nitrilite™ Silky Ultra-Clean-handschoenen zijn ideaal voor alle kritieke schone en elektrisch gevoelige toepassingen die een laag deeltjesgehalte en laag niveau van extraheerbare stoffen vereisen, zoals fabricage van diskettestations, halfgeleiders, flatpanelschermen en elektrische apparaten.
44.45 - 445.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit FDA 21 CFR 177.2600
Certifications/Compliance (Europe) Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Yes
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17255106
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Ansell
93401055
X-Small
44.45
100 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12362219
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Ansell
93401065
Small
445.00
1000 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12372219
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Ansell
93401075
Gemiddeld
445.00
1000 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12382219
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Ansell
93401085
Large
445.00
1000 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12392219
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Ansell
93401095
X-Large
445.00
1000 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12302229
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Ansell
93401105
2X-Large
445.00
1000 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Non-sterile cleanroom gloves feature dexterity, comfort, and long wear potential. Designed for use in Class 10 (ISO 4) cleanroom environments.
  • Gemaakt van nitrilpolymeer
  • 100% poedervrij, zonder plastificeermiddelen, siliconen of pigmenten
  • Ergonomisch ontworpen voor verbeterde beweeglijkheid, comfort en lange levensduur
  • Zacht en flexibel met vingers met structuurafwerking voor meer gevoel en betere grip
  • Gerolde, versterkte manchet voor eenvoudig aantrekken
  • Voor zowel links- als rechtshandigen
  • Lengte: 12 inch (30.5 cm)
  • Dikte: 5 mil
  • Kleur: Naturel
Informatie over bestelling
50 vacuüm verpakte handschoenen in een onbedrukte polyzak; twee polyzakken verpakt in een cleanroom-compatibele hoofdverpakking.
Specificatie
Specificatie
FDA 21 CFR 177.2600
Yes
Class 10 (ISO 4)
1.5
Single-use
4.9 mil
Ambidextrous
Nitrile
0.11 mm
Non-sterile
0.13 mm
93-401
12 in.
Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Yes
Yes
White
Partially Textured
0.13 mm
Yes
4.3 mil
Powder Free
4.9 mil
ISO 9001:2015
Nitrilite™ 93-401
30 cm