Learn More
Anisole, 99%, Extra Dry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
50.65 - 242.21
Chemische identificatiekenmerken
CAS 100-66-3
Moleculaire formule C7H8O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
InChI Key RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
IUPAC Name anisole
SMILES COC1=CC=CC=C1
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11934721
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
429251000
100 mL
50.65
100 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11924721
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
429250010
1 L
242.21
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
100-66-3
108.14
methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
CHEBI:16579
COC1=CC=CC=C1
C7H8O
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
7519
anisole
Specificatie
Anisole
-37.0°C
154.0°C
98.5% min. (GC)
C7H8O
1.5160 to 1.5190
0.99
Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
COC1=CC=CC=C1
108.14
CHEBI:16579
99%
100-66-3
0.9900g/mL
43°C
AcroSeal™ Glass bottle
C6H5OCH3
15,662
methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
anisole
7519
108.14
Extra Dry
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Flammable liquid and vapour.
Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
Store in a well-ven
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 202-876-1
Productidentificatie
  • Anisole
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Anisole