Learn More
Amphotericin B (Yellow Solution/250μg/mL), Fisher BioReagents
58.25 - 68.50
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1397-89-3
Moleculaire formule C47H73NO17
Molecular Weight (g/mol) 924.09
MDL-nummer MFCD00877763
InChI Key APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
PubChem CID 134129663
IUPAC Name (1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,30,31,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaene-38-car
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10346503
Bekijk documenten
Fisher BioReagents
BP2645-20
20 mL Poly Bottle
58.25
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10746254
Bekijk documenten
Fisher BioReagents
BP2645-50
50 mL Poly Bottle
68.50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Amphotericin B is effective against yeast and fungi. An antibiotic solution used in cell biology.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1397-89-3
924.09
APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
(1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,30,31,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaene-38-car
C47H73NO17
MFCD00877763
134129663
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Specificatie
Amphotericin B
250μg/mL
1397-89-3
Yellow
MFCD00877763
15, 582
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
924.09
924.1
Amphotericin B
Liquid
Filter Sterilized
C47H73NO17
100°C
APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
(1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,30,31,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaene-38-car
134129663
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Recommended Storage : -20°C
Productidentificatie
  • Amphotericin B Solution