Learn More
Ammonium tetrathiomolybdate, 99.95%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
42.01 - 2816.01
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 15060-55-6 |
---|---|
Moleculaire formule | H10MoN2S4 |
Molecular Weight (g/mol) | 262.28 |
MDL-nummer | MFCD00136013 |
InChI Key | ZKKLPDLKUGTPME-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | ammonium tetrathiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, ammonium 1:2 , t-4, tiomolibdate diammonium, unii-4v6i63lw1e, ammonium thiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, t-4, ammonium tetrathiomolybdate vi, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, beta-4 |
PubChem CID | 15251598 |
SMILES | [NH4+].[NH4+].[SH-].[SH-].S=[Mo]=S |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10370254
|
Thermo Scientific Acros
389530010 |
1 g | Glass bottle |
42.01
1 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10127113
|
Thermo Scientific Acros
389530100 |
10 g | Glass bottle |
231.15
10 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10137133
|
Thermo Scientific Acros
389530500 |
50 g | Glass bottle |
823.10
50 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
11914341
|
Thermo Scientific Acros
389532500 |
250 g | Glass bottle |
2816.01
250 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysisChemische identificatiekenmerken
15060-55-6 | |
262.28 | |
ZKKLPDLKUGTPME-UHFFFAOYSA-N | |
15251598 |
H10MoN2S4 | |
MFCD00136013 | |
ammonium tetrathiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, ammonium 1:2 , t-4, tiomolibdate diammonium, unii-4v6i63lw1e, ammonium thiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, t-4, ammonium tetrathiomolybdate vi, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, beta-4 | |
[NH4+].[NH4+].[SH-].[SH-].S=[Mo]=S |
Specificatie
Ammonium tetrathiomolybdate | |
15060-55-6 | |
Crystals or Powder | |
H10MoN2S4 | |
MFCD00136013 | |
ammonium tetrathiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, ammonium 1:2 , t-4, tiomolibdate diammonium, unii-4v6i63lw1e, ammonium thiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, t-4, ammonium tetrathiomolybdate vi, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, beta-4 | |
[NH4+].[NH4+].[SH-].[SH-].S=[Mo]=S | |
262.28 | |
260.28 | |
Trace Metal Basis |
300.0°C | |
White | |
99.95% | |
(NH4)2MoS4 | |
15,557 | |
ZKKLPDLKUGTPME-UHFFFAOYSA-N | |
diazanium;bis(sulfanylidene)molybdenum;sulfanide | |
15251598 | |
99.95% |
Veiligheid en behandeling
GHS Signal Word: Warning
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Ammonium tetrathiomolybdate
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/en zeep wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.