Learn More
Ammonium tetrachloropalladate(II), 98%, Thermo Scientific Chemicals
245.22 - 1185.90
Chemische identificatiekenmerken
CAS 13820-40-1
Moleculaire formule Cl4H8N2Pd
Molecular Weight (g/mol) 284.30
MDL-nummer MFCD00010884
InChI Key IRKVTUVFHGUMMN-UHFFFAOYSA-L
Synoniem ammonium tetrachloropalladate ii, ammonium palladium chloride, diammonium tetrachloropalladate 2-, ammonium chloropalladite, bisammonium tetrachloropalladate 2-, diammonium tetrachloro palladite, ammonium tetrachloropalladate, ccris 7828, palladate 2-, tetrachloro-, diammonium, sp-4-1, ammoniumpalladiumchloride
PubChem CID 61682
ChEBI CHEBI:60149
SMILES [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10470471
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
195170020
2 g Glass bottle
245.22
2 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10713285
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
195170100
10 g Glass bottle
1185.90
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
13820-40-1
284.30
IRKVTUVFHGUMMN-UHFFFAOYSA-L
61682
[NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Cl4H8N2Pd
MFCD00010884
ammonium tetrachloropalladate ii, ammonium palladium chloride, diammonium tetrachloropalladate 2-, ammonium chloropalladite, bisammonium tetrachloropalladate 2-, diammonium tetrachloro palladite, ammonium tetrachloropalladate, ccris 7828, palladate 2-, tetrachloro-, diammonium, sp-4-1, ammoniumpalladiumchloride
CHEBI:60149
Specificatie
Ammonium tetrachloropalladate(II)
Black
98%
(NH4)2PdCl4
03,81; 01,778; 02,303; 04,379; 05,496; 06,442; 09,344; 10,297; 11,389; 12,367; 13,103; 15,245; 16,259; 17,255
Solubility in water: soluble
[NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pd++]
284.30
CHEBI:60149
98%
2.1700g/mL
13820-40-1
Powder
Cl4H8N2Pd
MFCD00010884
ammonium tetrachloropalladate ii, ammonium palladium chloride, diammonium tetrachloropalladate 2-, ammonium chloropalladite, bisammonium tetrachloropalladate 2-, diammonium tetrachloro palladite, ammonium tetrachloropalladate, ccris 7828, palladate 2-, tetrachloro-, diammonium, sp-4-1, ammoniumpalladiumchloride
IRKVTUVFHGUMMN-UHFFFAOYSA-L
diazanium;tetrachloropalladium(2-)
61682
284.28
2.17
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 237-498-6
Productidentificatie
  • Ammonium tetrachloropalladate(II)
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.